Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)-2-Fluorbenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455948 250 mg 250 Milligramm
15445948 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59580.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304884-73-9
Summenformel C13H8Cl2FNO
Molekulargewicht (g/mol) 284.111
MDL-Nummer MFCD00578380
InChI-Schlüssel CSQKIRJRBCAPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-fluorophenyl carboxamide
PubChem CID 4372431
IUPAC-Name N-(2,6-dichlorphenyl)-2-Fluorbenzamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 284.12
Reinheit (%) 97%