Learn More
N-[[2-[4-[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]Iminomethyl]Phenyl]Methyl]-1-Methyl-1H-Bensimidazol-5-Yl]Carbonyl]-N-2-Pyridinyl-Beta-Alanin-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30408715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408715 100 mg 100 Milligramm
30399311 10 mg -
30403838 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH298158100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211915-00-3
Summenformel C33H39N7O5
Molekulargewicht (g/mol) 613.71
Synonym DaBigatran Impurity F
IUPAC-Name Methyl-3-[[2- 4-(N-Hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-Methylbenzimidazol-5-Carbonyl]-Pyridin-2-Ylamino]propanoat
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OC)c4ccccn4)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-((2-(((4-((((Hexyloxy)carbonyl)amino)iminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Methyl Ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H39N7O5/c1-4-5-6-9-20-45-33(43)38-31(34)23-11-14-25(15-12-23)36-22-29-37-26-21-24(13-16-27(26)39(29)2)32(42)40(19-17-30(41)44-3)28-10-7-8-18-35-28/h7-8,10-16,18,21,36H,4-6,9,17,19-20,22H2,1-3H3,(H2,34,38,43)
Formelmasse 613.3013