Learn More
N-(2,4-Difluorphenyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438786
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438786 5 g 5 Gramm
11428786 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16945.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-76-6
Summenformel C7H6F2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.196
MDL-Nummer MFCD00041150
InChI-Schlüssel DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734207
IUPAC-Name (2,4-difluorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 97%