Learn More
N-(2,4-Difluorophenyl)maleaminsäure, 97 %
Artikelnummer. 11466616
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466616 25 g 25 Gramm
11446616 1 g 1 Gramm
11456616 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24837.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6954-64-9
Summenformel C10H7F2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.167
MDL-Nummer MFCD00082911
InChI-Schlüssel DVBSHLGHHLTWPZ-ARJAWSKDSA-N
Synonym n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxo-, 2z, n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, n-2,4-difluorphenyl-maleamsaeure, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, z-4-2,4-bis fluoranyl phenyl amino-4-oxidanylidene-but-2-enoic acid
PubChem CID 1715171
IUPAC-Name (Z)-4-(2,4-Difluoranilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 25 g
Formelmasse 227.16
Reinheit (%) 97%