Learn More
N-(2,4-Difluorophenyl)maleaminsäure, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid |
| Schmelzpunkt | 190°C to 192°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 227.16 |
| Reinheit (%) | 97% |