Learn More
N-(2,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438939
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15438939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11314.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-(2,4-Dichlorophenyl)thioharnstoff ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea
CAS 6326-14-3
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Geruch Odorless
Summenformel C7H6Cl2N2S
MDL-Nummer MFCD00022161
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2096917
Synonym 1-2,4-dichlorophenyl thiourea, n-2,4-dichlorophenyl thiourea, 2,4-dichlorophenyl thiourea, 1-2,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 2,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 2,4-dichlorophenyl, amino 2,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, dichlorophenylthiourea, maybridge1_008642, 2,4-dichlorophenylthiourae
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel HSWCDFOASWNGOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
IUPAC-Name (2,4-dichlorphenyl)thioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 221.099
PubChem CID 2746442
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) ≥98%