Learn More
N-[2 -(4-Aminophenoxy)ethyl]-N,N-Dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 180.25 |
| Reinheit (%) | 95% |