Learn More
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479992
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479992
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12083.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91059-97-1
Summenformel C10H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.296
MDL-Nummer MFCD00051488
InChI-Schlüssel LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
PubChem CID 2731118
IUPAC-Name (2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 230°C to 231°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2642667
Formelmasse 194.3
Reinheit (%) 99%