Learn More
N-(2,4,6-trichlorphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397319 5 g 5 Gramm
11387319 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27458.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31118-87-3
Summenformel C7H5Cl3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 255.541
MDL-Nummer MFCD00041153
InChI-Schlüssel ZUSZPZPGZMEXLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-trichlorophenyl-2-thiourea, 1-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, 2,4,6-trichlorophenyl thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, acmc-1ct2z, thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-tris chloranyl phenyl thiourea, amino 2,4,6-trichlorophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2731098
IUPAC-Name (2,4,6-trichlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NC(=S)N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 255.55
Reinheit (%) 97%