Learn More
N-(2,4,6-trichlorphenyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473016
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56988.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351027-75-3
Summenformel C12H8Cl3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 336.611
MDL-Nummer MFCD00656383
InChI-Schlüssel KVDKXSWOSZISRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trichlorophenyl benzenesulfonamide, phenylsulfonyl 2,4,6-trichlorophenyl amine
PubChem CID 3325605
IUPAC-Name N-(2,4,6-trichlorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4,6-Trichlorophenyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Beilstein 3102989
Formelmasse 336.62
Reinheit (%) 97%