Learn More
N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462868 250 mg 250 Milligramm
15452868 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56395.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 292870-37-2
Summenformel C16H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 239.318
MDL-Nummer MFCD00443894
InChI-Schlüssel MTCYJXIELVPXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,3-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, aronis25672, n-2,3-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966014
IUPAC-Name N-(2,3-dimethylphenyl)-3-methylbenzamid
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 239.31
Reinheit (%) 97%