Learn More
N-{[2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine |
CAS | 864068-99-5 |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H11ClN2S |
MDL-Nummer | MFCD08690268 |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine |