Learn More
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazol-3-carboxamid, Mikromol™
Beschreibung
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazol-3-carboxamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide |
| CAS | 160177-67-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H22 N4 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound C, Granisetron Hydrochloride Impurity C, Granisetron Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+ |
| SMILES | Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14 |
| IUPAC-Name | N-[(1R,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methylindazol-3-carboxamid |
| Mehr anzeigen |