Learn More
N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbaminsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30392795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392795 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9428451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Summenformel C14H21NO4
Menge 1 g
Synonym N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-phenylpropan-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 267.32
Formelmasse 267.1471