Learn More
N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 88146-37-6 |
| Summenformel | C12H15NO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.25 |
| Formelmasse | 205.1103 |