Learn More
N-(1-Naphthylmethyl)Methylaminochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37295025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65473-13-4
Summenformel C12 H13 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine
IUPAC-Name N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamin;Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCc1cccc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Formelmasse 207.0815