Learn More
N-1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30468089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468089 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37248050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H16Cl2N2
Menge 50 g
Synonym N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
SMILES NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 186.2523646
Formelmasse 258.0691
Reinheit (%) >95