Learn More
N-1 -Naphthhylethylendiamin Dihydrochlorid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15185083 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15185083 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15185083 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. R70103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Zur Bestimmung von Stickstoffdioxid (ASTM D-1607)
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid, N1-naphthalen-1-ylethan-1,2-dihydrochlorid, Marshall Reagenz, N-1-Naphthhylethylendiamin-Dihydrochlorid, 1,2-Ethandiamin, n-1-Naphthalenyl-, Dihydrochlorid, 2-1-Naphthylaminethylamin 2HCl, Bratton-Marshall Reagenz, N-1-Naphthalenyl-1,2-Ethanediamin-Dihydrochlorid, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-1-Naphthhylethylendiamin-Dihydrochlorid
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Formelmasse 259.18
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz