Learn More
N-(1-naphthyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11416380 250 g 250 Gramm
11496370 10 g 10 Gramm
11406380 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11416380 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19024.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-88-4
Summenformel C11H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 202.275
MDL-Nummer MFCD00041824
InChI-Schlüssel PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
IUPAC-Name Naphthalin-1-ylthioharnstoff
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Spécification
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)thiourea
Schmelzpunkt 185°C to 191°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN1651
Beilstein 778118
Merck Index 14,722
Formelmasse 202.29
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.