Få mere at vide
Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-Dihydrochlorid, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
| CAS Max. % | 1 |
| Schmelzpunkt | 194°C to 198°C (Decomposition) |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 5 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?