Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737053
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1465-25-4
MFCD00012556
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
15106
CHEBI:53452
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1465-25-4
MFCD00012556
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
15106
CHEBI:53452
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin, Dihydrochlorid, >-98,0 % (auf Trockensubstanz), C12H16Cl2N2, CAS-Nummer-1465-25-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung 200°C
Farbe Beige bis Weiß oder Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H16Cl2N2
Strukturformel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 12, II, 699
Empfindlichkeit (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot water, slightly soluble in acetone and absolute alcohol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
Formelmasse 259.18
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Güte ACS Reagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.