Learn More
N-(1-naphthyl)ethylendiamindihydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-(1-Naphthyl)ethylendiamindiamindihydrochlorid wirkt als Bindemittel für die spektrophotometrische Bestimmung von aromatischen Aminen, Aminophenolen, Phenylendiaminen, Dinitroanilinen, Chloranilinen, Thiolen und Sulfonamiden. Es wird auch in der quantitativen Analyse von Nitrat und Nitrit in Wasserproben mittels Farbmetrik eingesetzt. Es ist an der Herstellung von (N-1-Naphthyl-ethylendiamin)-Dichlorplatin(II) durch Reaktion mit Kaliumtetrachlorplatinat beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Alkohol, verdünnter Salzsäure und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Halogensäuren und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
| Schmelzpunkt | 191°C to 199°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 3707471 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,6409 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone. |
| Formelmasse | 259.18 |
| Reinheit (%) | 96% |