Learn More
N-(1-Naphthyl)Ethylendiamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493620 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493620 100 g 100 Gramm
11483620 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493620 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210239780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 CHF
    481.23 CHF / 100 Gramm
    Sparen 24.77 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid, N1-naphthalen-1-ylethan-1,2-dihydrochlorid, Marshall Reagenz, N-1-Naphthhylethylendiamin-Dihydrochlorid, 1,2-Ethandiamin, n-1-Naphthalenyl-, Dihydrochlorid, 2-1-Naphthylaminethylamin 2HCl, Bratton-Marshall Reagenz, N-1-Naphthalenyl-1,2-Ethanediamin-Dihydrochlorid, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-(1-Naphthyl)Ethylendiamin
Farbe Braun bis weiß
Menge 100 g
Formelmasse 259.2
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride