Learn More
N-(1-Naphthyl)Ethylendiamin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473620 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473620 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473620 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210239705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-(1-Naphthyl)Ethylendiamin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals wird zur kolorimetrischen Bestimmung von Sulfonamid im Blut verwendet.
Spezifikation
CAS 1465-25-4
Schmelzpunkt 188 °C bis 198 °C
Summenformel C12H16Cl2N2
Menge 5 g
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (20 mg/ml; fast klar, farblos bis leicht gelb gelöst) und 25 mg/ml, EtOH.
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Formelmasse 259.18
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.