Learn More
N-(1-naphthyl)-3-nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Naphthyl)-3-nitrobenzenesulfonamide |
| Farbe | Grau |
| Menge | 500 mg |
| Beilstein | 2768935 |
| Formelmasse | 328.34 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |