Learn More
N-[1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino(morpholino)uroniumhexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30360337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC79749525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Summenformel C12H19N4O4.F6P
Menge 25 g
Synonym 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-Name [(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]-[dimethylamino(morpholin-4-yl)methyliden]oxidanium;hexafluorophosphat
Molekulargewicht (g/mol) 428.27
Formelmasse 428.1048