Learn More
N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylaminhydrochlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | [(1-benzothiophen-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride |
| Formelmasse | 213.73 |
| Reinheit (%) | 97% |