Learn More
N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049155 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049155 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0648.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 5393-55-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP), Acetazolamide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
IUPAC-Name N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 143.17
Menge 50 mg
Formelmasse 143,0153 g/mol