Learn More
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycinmethylester, TRC
Artikelnummer. 30380343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380343 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47292550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester
CAS 31954-27-5
Summenformel C8H15NO4
Menge 50 g
Synonym (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
SMILES COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.1001