Learn More
Micronova™ MZone™ FlatMop™ bestrahlte Moppaufsätze
Artikelnummer. 32236950 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester
Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Abmessungen:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Packungsgröße:
24 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Abmessungen Packungsgröße
32236950 Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) 24 Stück
15830510 Polyester, Urethanschaum, Polysorb 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.) 24 Stück
15810510 Polyester, Urethanschaum, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) 24 Stück
15850510 Polyester, Urethanschaum, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) 24 Stück
15860510 Polyester, Urethanschaum, Polysorb 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32236950 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. MZSM5614SIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 CHF
    367.92 CHF / 24 Stück
    Sparen 74.08 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Diese bestrahlten, aufsteckbaren und durch die Lasche abnehmbaren Flachkopf-Moppaufsätze eignen sich ideal für die Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte in Reinräumen, gemäß ISO 5 bis 9. Erhältlich in einer Auswahl aus glattem oder struk
Die Micronova FlatMop™ MZone™ bestrahlten Wischbezüge passen auf den 360-Grad-Drehadapter°SlimLine™, der bei 180° für eine kontrolliertere Reinigung in aseptischen Bereichen verriegelt werden kann, ISO 5 bis 9. Eine Auswahl an Stoffoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugkraft, effektive Reinigung und Desinfektionsmittel-Verteilung für eine spezialisierte Reinigung. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich, die zur Größe der Oberfläche passen, von der Gerätereinigung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Gleitet ohne Befestigungen auf Adapter
  • Kann leicht entfernt werden, indem man an der Lasche Micronova zieht.
  • Die großzügige Schaumstoff-Inneneinlage ermöglicht ein optimales Einziehen bzw. eine optimale Verweilzeit des Desinfektionsmittels
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig im Material eingehüllt
  • Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester sorgt für eine ausgezeichnete Desinfektionsverbreitung
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 Inch-Bezüge sind perfekt geeignet für kleine Bereiche, Durchführungen, Isolatoren und Geräte
    • Die 14- und 18 Inch-Bezüge sind ideal für Böden, Wände, Decken und schwer zu reinigende Ecken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
Produkttyp Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 35.6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 12.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded Nein
Material Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester