Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Trockenchemie-Multitasking-Vakuumsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4389400
Click to view available options
Steckertyp:
CEE-Raum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10414574
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefert ein leistungsstarkes ölfreies Vakuum für zwei unabhängige Anwendungen, wie Rotationsverdampfer, Geltrockner oder andere allgemeine Laboranwendungen. Das VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Trockenchemie-Multitasking-Vakuumsystem stützt sich auf die beliebte MZ2C NT Membranvakuumpumpe.
Das System basiert auf der beliebten MZ2C NT Membran-Vakuumpumpe und ist kompakt und flüsterleise.
  • Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
  • Luftstromkapazität: 38 l/min (1.4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
PS 0,24 Hp.
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V
Material PTFE
Modell 732800 Vacuubrand MZ 2C NT+AK Synchro+EK
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE-Raum
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Flussrate 1,2/1,4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 401,32 mm
Gesamtlänge (metrisch) 325,12 mm
Gesamtbreite (metrisch) 248,92 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V