missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MYST3 Antibody (127A), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50516AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MYST3 Monoclonal specifically detects MYST3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| MYST3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| KAT6A | |
| GST-MYST3 (172-321aa) recombinant protein human MYST3 | |
| 0.1 mL | |
| Epigenetics | |
| 7994 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG3 κ |
| Western Blot | |
| 127A | |
| Western Blot | |
| EC 2.3.1.48, EC 3.1.26.4, histone acetyltransferase MYST3, KAT6A, MGC167033, MOZMonocytic leukemia zinc finger protein, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 3, MYST-3, runt-related transcription factor binding protein 2, Runt-related transcription factor-binding protein 2, RUNXBP2, Zinc finger protein 220, ZNF220MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 3 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur