Learn More
Myristoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30469468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469468 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM88474025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristoyl Chloride
CAS 112-64-1
Summenformel C14H27ClO
Menge 25 g
Synonym Myristic Acid Chloride, NSC 9417, Tetradecanoic Acid Chloride, n-Tetradecanoyl Chloride, Tetradecanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Tetradecanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 246.82
Formelmasse 246.175