Learn More
Myristoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10458930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10458930 100 g Glasflasche 100 Gramm
10635062 5 g Glasflasche 5 Gramm
10157803 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458930 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 112-64-1 | C₁₄H₂₇ClO | 246,82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-64-1
Summenformel C14H27ClO
Molekulargewicht (g/mol) 246.82
MDL-Nummer MFCD00000741
InChI-Schlüssel LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r
PubChem CID 66986
IUPAC-Name Tetradecanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1°C
Siedepunkt 172°C to 176°C (5.0 mbar)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12COCl
Brechungsindex 1.4480 to 1.45
Menge 100 g
Beilstein 02, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 246.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke