Learn More
Myristololsäure-Methylester, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484951 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484951 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484951 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215576190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 CHF
    397.75 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 20.25 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Induziert Apoptose und Nekrose in der humanen Prostatakrebs-Zelllinie LNCaP. Myristololsäure-Methylester, MP Biomedicals, ist ein zytotoxischer Bestandteil aus dem Fruchtextrakt von S. repens. Es ist eine hydrophobere Form der freien Säure.
Myristololsäure induziert Apoptose und Nekrose bei der humanen Prostatakrebs-Zelllinie LNCaP mit einer Rate von 8.8 % bzw. 8.1 %. Es hat eine minimale Hemmkonzentration (MHK) von 9 μM In-vivo.
Chemische Identifikatoren
CAS 56219-06-8
Summenformel C15H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.387
InChI-Schlüssel RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Synonym Methylmyristoleat, Myristoleinsäure-Methylester, Methyl-cis-9-Tetradecenoat, z-Methylttradec-9-Enoat, Methyl z-tetradec-9-enoat, cis-9-Tetradecensäure, Methylester, Methyl-9z-tetradec-9-enoat, Formyl 9Z-Tetradecenoat, Methyl-9z-Tetradecenoat, methyl 9z-tetradecenoate
PubChem CID 5352674
IUPAC-Name Methyl (Z)-tetradec-9-enoat
SMILES CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Brechungsindex n20/D 1.446 (Lit.)
Menge 500 mg
Formelmasse 240.4
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit