Learn More
Myricetin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443219 50 mg 50 Milligramm
15423219 10 mg 10 Milligramm
15433219 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60450.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318.24 g/mol
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Myricetin wird als Antioxidans verwendet. Ist ein zelldurchlässiges Flavonoid, das in Entzündiungs-, Diabetes- und Krebsstudien verwendet wird. Schützt Neuronen wirksam vor oxidativen Spannungen. Darüber hinaus hemmt es die Alfa-Glucosidase,1-Glyoxalase I von Hefe in vitro und bovine Milchxanthinoxidase.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Ethanol. Unlöslich in Wasser.  
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-44-2
Summenformel C15H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 318.24
MDL-Nummer MFCD00006827
InChI-Schlüssel IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myricetin
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braungelb
Menge 50 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
IUPAC-Name 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formelmasse 318.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff