Learn More
Myricetin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433219
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15433219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60450.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318.24 g/mol
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Myricetin wird als Antioxidans verwendet. Ist ein zelldurchlässiges Flavonoid, das in Entzündiungs-, Diabetes- und Krebsstudien verwendet wird. Schützt Neuronen wirksam vor oxidativen Spannungen. Darüber hinaus hemmt es die Alfa-Glucosidase,1-Glyoxalase I von Hefe in vitro und bovine Milchxanthinoxidase.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Ethanol. Unlöslich in Wasser.  
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-44-2
Summenformel C15H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 318.24
MDL-Nummer MFCD00006827
InChI-Schlüssel IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myricetin
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braungelb
Menge 25 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-on
Formelmasse 318.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff