Learn More
Novex™ MYR PKC Zeta Pseudosubstrate
Beschreibung
Zeta-Inhibitor für selektive Proteinkinase C (PKC).
Format/Formulierung: Gefriergetrocknetes Trifluoracetat-Salz, > 97% Reinheit durch HPLC.
Molekulargewicht: 1928
Format/Formulierung: Gefriergetrocknetes Trifluoracetat-Salz, > 97% Reinheit durch HPLC.
Molekulargewicht: 1928
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Form | Lyophilisiert |
| Menge | 1 mg |
| Gen-ID (Entrez) | 5590 |
| Inhibitor-Eigenschaften | Peptid |
| Hemmstoffe | Kinase-Inhibitor (PKC-Inhibitor), Kinase-Inhibitor |
| Molekulargewicht | 1928 Da |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Spezifischer Inhibitor oder Target | PKCζ |