Learn More
MYO9B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MYO9B
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12432-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12432-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the myosin family of actin-based molecular motor heavy chain proteins. The protein has four IQ motifs located in the neck domain that bind calmodulin, which serves as a light chain. The protein complex has a single-headed structure and exhibits processive movement on actin filaments toward the minus-end. The protein also has rho-GTPase activity. Polymorphisms in this gene are associated with celiac disease and ulcerative colitis susceptibility. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
MYO9B
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13459, Q63358, Q9QY06
17925, 25486, 4650
MYO9B Fusion Protein Ag3108
Primary
-20°C
MYO9B
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CELIAC4, MYO9B, MYO9B variant protein, myosin IXB, MYR5
Myo9b
IgG
Antigen Affinity Chromatography