Learn More
MYO7A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MYO7A
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20720-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20720-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to MYO7A.
Myosin VIIa is a member of the myosin superfamily of actin-based motor proteins. Defects in the myosin VIIa gene are responsible for hearing impairment in shaker-1 (sh1) mice and causes Usher syndrome IB in humans. Usher syndrome associates congenital deafness, vestibular dysfunction, and retinitis pigmentosa and is the most common form of combined deafness and blindness. Structural features of myosin VIIa protein include an ATP binding N-terminal motor domain, a central region which possess five light-chain binding (IQ) motifs, and a C-terminal domain with three myosin tail homology (MyTH4) and talin-like homology regions.
Spezifikation
Spezifikation
MYO7A
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P97479, Q13402
17921, 266714, 4647
Peptide
Primary
-20°C
MYO7A
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DFNA11, DFNB2, MYO7A, myosin VIIA, MYOVIIA, MYU7A, NSRD2, USH1B
Myo7a
IgG
Antigen Affinity Chromatography