Learn More
Invitrogen™ MYO3B (MYO3 beta) Recombinant Human Protein
MYO3B (MYO3 beta) is a member of the Class III myosins that are actin-dependent motor proteins containing an amino-terminal kinase domain. Recombinant human MYO3B (1-326) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 63.3kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias myosin IIIB
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15429003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6367
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15439003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6368
100μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15449003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6369
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MYO3B contains a N-terminal kinase domain, followed by motor, neck, and tail domains. The MYO3B gene generates a variety of splice variants that contain 1 or 2 calmodulin-binding (IQ) motifs in the neck domain and 1 of 3 domains in the tail domain. Northern blot analysis shows expression of a 7-kb MYO3B transcript in the human retina but not in a RPE cell line. The MYO3B gene transcript is also detected in the kidney, intestine and testis. The MYO3B gene maps to chromosome 2q31.1-q31.2 by genomic sequence alignment.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
63.3kDa
myosin IIIB
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 1-362
Recombinant
Videos