Learn More
Myo-Inositol, TRC
Artikelnummer. 17938024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938024 10 g 10 Gramm
17928324 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17938024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66599510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym myo-Inositol, Inositol, myo- (8CI), Bios I, Cyclohexanehexol, Cyclohexitol, Dambose, Inosital, Inosite, Inositene, Inositina, Inositol, MI, Meat sugar, Mesoinosit, Mesoinosite, Mesoinositol, Mesol, Mesovit, Mouse antialopecia factor, Myoinosite, Myoinositol, Nucite, Phaseomannite, Phaseomannitol, Rat antispectacled eye factor, Scyllite, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanehexol, i-Inositol, iso-Inositol, meso-Inositol
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material myo-Inositol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Formelmasse 180.0634
Reinheit (%) >95%