Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-Inositol, +98 %
Artikelnummer. p-7021305
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11460114
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13586.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Myo-Inositol is a growth factor for animals and microorganisms. It is the most abundant form of polyols that serves as a structural element of secondary messengers in eukaryotic cells. It is used as an adulterant in many illegal drugs like cocaine and methamphetamine. Further, it is used as a stand-in for cocaine on television and film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Myo-Inositol ist ein Wachstumsfaktor für Tiere und Mikroorganismen. Stellt die am häufigsten vorkommende Form von Polyolen dar, die als strukturelles Element sekundärer Boten in eukaryotischen Zellen dient. Einsatz als Adulterant in vielen illegalen Drogen wie Kokain und Methamphetamin. Darüber hinaus Verwendung als Ersatz für Kokain in Film und Fernsehen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Alkohol. Unlöslich im Äther.    
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00077932
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inositol
Schmelzpunkt 224°C to 227°C
Dichte 1.75
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥98%