missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYH10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen MYH10
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19673-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16829144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19673-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The antibody is specific to the C-term of MYH10.

MYH10 encodes a member of the myosin superfamily. The protein represents a conventional non-muscle myosin; it should not be confused with the unconventional myosin-10 (MYO10). Myosins are actin-dependent motor proteins with diverse functions including regulation of cytokinesis, cell motility, and cell polarity. Mutations in this gene have been associated with May-Hegglin anomaly and developmental defects in brain and heart. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

MYH10
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P35580, Q61879, Q9JLT0
4628, 77579, 79433
Peptide
Primary
-20°C
MYH10
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MYH10, Myosin 10, Myosin heavy chain 10
MYH10
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications