Learn More
Benchmark Scientific myFuge™ 5 Mini Centrifuge
Artikelnummer. 15386737
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 5-ml- und 4 x 1,5/2-ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15386737
Marke: Benchmark Scientific C1005E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Supplied with a combination rotor for 4 x 5 mL and 4 x 1.5/2.0 mL microtubes. Ideal for quick spindowns, the unit is also supplied with adapters for 5 mL blood tubes.
  • Quick spindowns in 5 mL microcentrifuge tubes
  • Supplied with adapters for 5 mL blood tubes
  • Starts and stops with opening/closing of the lid
  • Combination rotor for 4 x 5 mL tubes and 4 x 1.5/2 mL tubes
  • Can be adjusted for end over end or horizontal mixing
  • Optional adapters for cryovials
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 5-ml- und 4 x 1,5/2-ml-Mikroröhrchen
Max. Geschwindigkeit 5,500 rpm
Max. RZB 2,000 x g
Sicherheitsmerkmale Rotor quickly decelerates to a stop when the lid is opened
Gekühlt No
Frequenz 50 Hz
Spannung 240 V
Rotor Combination