Learn More
Benchmark™ myFuge™ 12 Mikrozentrifuge mit COMBI-Rotor™
Die myFuge™ 12 macht den Wechsel von Rotoren beim Wechsel zwischen Mikroröhrchen und PCR-Streifen überflüssig. Der im Lieferumfang enthaltene COMBI-Rotor™ kann 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig aufnehmen.
Marke:  Benchmark™ C1012-E
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 15386837
  • 625.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzigartiger COMBI-Rotor für Röhrchen und PCR-Streifen
  • Verdoppeln Sie die Kapazität herkömmlicher Mini-Zentrifugen
  • Nahezu lautloser Betrieb
  • Startet und stoppt mit Öffnen und Schließen des Deckels
  • Feste Drehzahl
  • Perfekt für den persönlichen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
12 x 1,5-/2,0 ml-Röhrchen, 32 x 0,2 ml-Röhrchen, 4 x PCR-Streifen
2.000 × g
11,2 cm
14 cm
14 cm
Kombi-Rotor für Röhrchen und Streifen
100/240 V 50/60 Hz
20 cm
Ja
Nein
5.500 U/min
4,4 in.
5,5 in.
5,5 in.
CE
Beim Öffnen des Deckels wird der Betrieb eingestellt
7,9 in.
50 w
2 Jahre
2,2 lb.