Learn More
Mycrene 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314601 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314601 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010044IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myrcene
CAS 123-35-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Myrcene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC-Name 7-Methyl-3-methylidenocta-1,6-dien
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136,1252 g/mol