missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mycoplasma hominis Monoclonal Antibody (6506)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA533283
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
No cross reactivity with M. genitalium, M. pneumoniae and U. urealyticum.
Mycoplasma hominis is a species of bacteria that lacks a cell wall around their cell membranes. Mycoplasma hominis is one of the most frequently isolated mycoplasmas from the human genital tract and has been linked to pelvic inflammatory disease and preterm labor.
Spezifikation
| Mycoplasma hominis | |
| Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Mouse | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| 6506 | |
| Unconjugated | |
| mycoplasmen | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur