Learn More
Mycophenolsäure Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30006834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006834 1 mg 1 Milligramm
30011090 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM8315201MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31528-44-6
Summenformel C23 H28 O12
Molekulargewicht (g/mol) 496.46
Synonym Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[5-[(E)-5-Carboxy-3-methylpent-2-enyl]-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-4-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-Carboxylsäure
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Formelmasse 496.1581
Reinheit (%) >95%