Learn More
Mycophenolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434399 10 g 10 Gramm
15414399 1 g 1 Gramm
15424399 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61905.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320.341 g/mol
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als IMPDH-Inhibitor mit kleinen Molekülen verwendet. Mycophenolsäure wird als immunsuppressives Mittel mit antiviralen und antitumoralen Effekten verwendet. Hemmt die Inosin-Monophosphat-Dehydrogenase und hemmt so die De-oNvo-GTP-Synthese, was zu einer verringerten RNA- und DNA-Synthese führt. Hemmt auch reversibel die Proliferation von T- und B-Lymphozyten und die Antikörperbildung.
Löslichkeit
Löslich in Methanol bei 50 mg/ml
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 – 8 °C. Von starkem Oxidationsmittel fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24280-93-1
Summenformel C17H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 320.341
MDL-Nummer MFCD00036814
InChI-Schlüssel HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC-Name (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensäure
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolic acid
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 1295848
Merck Index 14,6327
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol at 50mg/ml
Formelmasse 320.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver